Print…
(1-Bromoethyl)benzene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-1-phenylethane, α-Methylbenzyl bromide
218390250 218391000
ACRO218390250EA 51.7 EUR
ACRO218390250 ACRO218391000
(1-Bromoethyl)benzene 97%
(1-Bromoethyl)benzene
Fórmula: C₆H₅CHBrCH₃
Peso Molecular: 185.06 g/mol
Ponto de ebulição: 94 °C (16 mmHg)
Ponto de Fusão: 50 °C
Densidade: 1.35 g/cm³
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000139
Número CAS: 585-71-7
EINECS: 209-560-2
UN: 3334
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f329f7855ae4dffcd097f49d6d504b1ec165e692&vid=6d612184698aeb1969948bdeb536d2ee39ec9551&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %