1-Pentynylbenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1-Phenyl-1-pentyne
B20857.14
B20857.06
B20857.14EA
117
EUR
B20857.14
B20857.06
1-Pentynylbenzene ≥98%
1-Pentynylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 4250-81-1
Molecular Formula: C11H12
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5413
Boiling Point: 213-215°
Beilstein Reference: 1853156
MDL No.: MFCD00039959
Fórmula:
C₆H₅CC(CH₂)₂CH₃ Ponto de ebulição: 213…215 °C Densidade: 0,906 |
Número MDL :
MFCD00039959 Número CAS: 4250-81-1 EINECS: 224-211-4 |