Print…
Tetraphenylethylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L00222.06 L00222.14
L00222.06EA 59 EUR
L00222.06 L00222.14
Tetraphenylethylene ≥98%
Tetraphenylethylene
Purity: 98% CAS No.: 632-51-9 Molecular Formula: C26H20 Formula Weight: 332.45 Melting Point: 222-226° Boiling Point: 420° MDL No.: MFCD00004764
Fórmula: C₂₆H₂₀
Ponto de ebulição: 420 °C
Ponto de Fusão: 222…226 °C
Densidade: 1,148 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004764
Número CAS: 632-51-9
EINECS: 211-179-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dc3619f37c82123dfbf8e671349db6675957f20&vid=52e7369a1ace72a466bbfd2c3467900be9ae06a5&prid=web&clid=SAPDAM