Print…
Allylbenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A29402-100ML A29402-25ML
SIALA29402-100MLEA 276 EUR
SIALA29402-100ML SIALA29402-25ML
Allylbenzene, Sigma-Aldrich®
Allylbenzene
Fórmula: (C₆H₅)CH₂CHCH₂
Ponto de ebulição: 157 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: < –40 °C
Densidade: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008651
Número CAS: 300-57-2
EINECS: 206-095-7
UN: 3295
ADR: 3,III