Allylbenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12965.14
A12965.22
A12965.14EA
69.4
EUR
A12965.14
A12965.22
Allylbenzene ≥98%
Allylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 300-57-2
Molecular Formula: C9H10
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.5100
Odour: Aromatic
Melting Point: ca -50°
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 1098501
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008651
Fórmula:
(C₆H₅)CH₂CHCH₂ Ponto de ebulição: 158…160 °C Ponto de Fusão: ∼–50 °C Densidade: 0,892 Ponto de Inflamação: 33 °C (91 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008651 Número CAS: 300-57-2 EINECS: 206-095-7 UN: 3295 ADR: 3,III |