Print…
4-Vinylbenzoic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
294910010 294910050
ACRO294910010EA 65.4 EUR
ACRO294910010 ACRO294910050
4-Vinylbenzoic acid 96%
4-Vinylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₈O₂
Ponto de ebulição: 282 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 142…144 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002569
Número CAS: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4
Encomendar
Appearance Cream to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10% in Methanol) Clear solution
Titration with NaOH ≥95 %