Print…
Clamps, universal
Fornecedor: BOCHEM
5425 5425-OK
BOCH5425EA 194 EUR
BOCH5425 BOCH5425-OK
Clamps, universal
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
These clamps made of stainless steel 18/10 feature cork lined fingers.
Certificações: DIN 12894