Print…
Conchas, FoodScoop
Fornecedor: BURKLE
5371-0100 5371-0200 5371-0350 5371-0500 5371-0250
231-0403EA 31.3 EUR
231-0403 231-0404 231-0406 231-0407 231-0405
Conchas, FoodScoop
Conchas
Aço inoxidável V2A (1.4301), altamente polido. Concha manual extremamente estável para diversas aplicações, particularmente indicada para a indústria alimentar.
  • Conformidade com legislação para produtos alimentares segundo certificação CE
  • Modelo robusto
  • Ligação uniforme entre a concha e a pega oca e, por conseguinte, sem fendas e rebordos