Print…
Pinças, três garras
Fornecedor: BOCHEM
5420 5551
BOCH5420EA 197 EUR
BOCH5420 BOCH5551
Pinças, três garras
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
Three pronged retort clamps made of stainless steel.
  • Fingers are covered with a silicone coating