Print…
Burners, Teclu
Fornecedor: BOCHEM
7100 7110
BOCH7100EA 174 EUR
BOCH7100 BOCH7110
Burners, Teclu
Aquecimentos Bicos de Bunsen /Queimadores de gás
These burners have air regulation and reach a maximum temperature of 1300 °C.
Certificações: DIN 30665