Print…
Amostradores, Lanceta de pigmento
Fornecedor: BURKLE
5369-0300 5369-0900 5369-0610 5369-0910 5369-0600 5369-0310
231-0480EA 266 EUR
231-0480 231-0484 231-0483 231-0485 231-0482 231-0481
Amostradores, Lanceta de pigmento
Amostradores Amostradores de produtos sólidos
Lanceta de pigmento parta amostragem de pigmentos, produtos pastosos e produtos a granel aglomerados.
  • Com ranhura com meia abertura a 50%, para produtos altamente pegajosos
  • Com ranhura com um quarto de abertura a 25%, para produtos ligeiramente pegajosos
  • De aço inoxidável V4A (1,4404)