Print…
Amostradores, Lanceta de válvula
Fornecedor: BURKLE
5359-1600 5359-1800
300-0076EA 1790 EUR
300-0076 300-0077
Amostradores, Lanceta de válvula
Amostradores Amostradores de produtos sólidos
Amostradores de substâncias viscosas, pastosas e semilíquidas.
  • Mecanismo de abertura otimizado (pode ser completamente desmontado)
  • Fácil de usar e limpar
  • Diferentes camadas permanecem intactas, especialmente com substâncias pastosas
Designed for use in pharmaceutical applications.
Certificações: DIN 51750.3 and 53242.3