Print…
Straw pipettes, Corning® Gosselin™
Fornecedor: Corning
Corning®
GOSSEPI1B-05EA 612 EUR
GOSSEPI1B-05 GOSSEPI24B-02 GOSSEPI1B-03 GOSSEPI24B-01 GOSSEPI5-01
Straw pipettes, Corning® Gosselin™
Pipetas Pipetas Capilares
Straw pipettes made of PP for liquid handling.
  • Packed in tamper-evident zip bags
  • Sterile (SAL 10-3)
  • Universal size
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904