(Ethylthio)benzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl phenyl sulphide
A13987.06
A13987.14
A13987.22
A13987.06EA
50.2
EUR
A13987.06
A13987.14
A13987.22
(Ethylthio)benzene ≥98%
(Ethylthio)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 622-38-8
Molecular Formula: C6H5SCH2CH3
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5655
Odour: Stench
Boiling Point: 204-205°
Beilstein Reference: 1905731
MDL No.: MFCD00009265
Fórmula:
C₈H₁₀S Peso Molecular: 138.23 g/mol Ponto de ebulição: 204…205 °C Ponto de Fusão: 206.33 Densidade: 1.020 Ponto de Inflamação: 73 °C (163 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009265 Número CAS: 622-38-8 EINECS: 210-731-9 |