Print…
Fenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
77608-100G 77608-500G
SIAL77608-100GEA 224 EUR
SIAL77608-100G SIAL77608-500G
Fenol, Sigma-Aldrich®
Fenol
Fórmula: C₆H₅OH
Ponto de ebulição: 181,7 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002143
Número CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
ALCANCE: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390