Print…
Fenol 99.0-100.5%, destacado cristais Ph. Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Álcool fenílico, Ácido carbólico, Monohidroxibenzeno
20596.297EA 134 EUR
20596.297 20596.468
Fenol 99.0-100.5%, destacado cristais Ph. Eur.
Fenol
Fórmula: C₆H₅OH
Peso Molecular: 94.11 g/mol
Ponto de ebulição: 181.8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 40.8 °C
Densidade: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002143
Número CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
ALCANCE: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Encomendar
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity Passes test
Freezing point Min. 39.5 °C
Residue on evaporation Max. 0.05 %
Residual solvents Passes test