Print…
2,4-Lutidina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,4-Dimethylpyridine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
L3609-100ML L3609-500ML L3609-5ML
SIALL3609-100MLEA 175 EUR
SIALL3609-100ML SIALL3609-500ML SIALL3609-5ML
2,4-Lutidina, Sigma-Aldrich®
2,4-Lutidine
Fórmula: C₇H₉N
Peso Molecular: 107.16 g/mol
Ponto de ebulição: 159
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 50
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006337
Número CAS: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
UN: 1992
ADR: 3 III