Print…
Fenol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22296.0100 8.22296.0500 8.22296.1000
8.22296.0100EA 39.6 EUR
8.22296.0100 8.22296.0500 8.22296.1000
Fenol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fenol
Fórmula: C₆H₅OH
Ponto de ebulição: 181,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 40,8 °C
Densidade: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002143
Número CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
ALCANCE: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Encomendar
Solubility 84 g/l (20 °C)
Melting Point 40.8 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Boiling Point 181.8 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 81 °C
Explosion Limit 1.3 - 9.5 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 595 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials