Print…
Fenol Reag. Ph. Eur., ACS zA, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Álcool fenílico, Ácido carbólico, Monohidroxibenzeno
MQ100
1.00206.0250 1.00206.1000
1.00206.0250EA 68.4 EUR
1.00206.0250 1.00206.1000
Fenol Reag. Ph. Eur., ACS zA, Supelco®
Fenol
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Fórmula: C₆H₅OH
Peso Molecular: 94.11 g/mol
Ponto de ebulição: 181.7
Ponto de Fusão: 40.8
Densidade: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002143
Número CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
ALCANCE: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Encomendar
Solubility 84 g/l (20 °C)
Melting Point 40.8 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Boiling Point 181.8 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 81 °C
Explosion Limit 1.3 - 9.5 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 595 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials