Print…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
251186-100G 251186-25G
SIAL251186-100GEA 99.4 EUR
SIAL251186-100G SIAL251186-25G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
Fórmula: C₈H₄F₆
Ponto de ebulição: 116,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1,383 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000392
Número CAS: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN: 1993
ADR: 3,III