Print…
Dipraseodymium trisulphate octahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Praseodymium(III) sulphate octahydrate
14607.14 14607.22
14607.14EA 66.4 EUR
14607.14 14607.22
Dipraseodymium trisulphate octahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Dipraseodymium trisulphate octahydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 13510-41-3 Molecular Formula: Pr2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 714.12 (570.00anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Green Odour: Odourless Merck Reference: 14,7712 MDL No.: MFCD00149832
Fórmula: O₁₂Pr₂S₃·8H₂O
Peso Molecular: 714,13
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149832
Número CAS: 13510-41-3
EINECS: 233-622-8
Merck Index: 14,7712