Print…
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
A1178-1G A1178-100MG A1178-5G
TCIAA1178-1GEA 81 EUR
TCIAA1178-1G TCIAA1178-100MG TCIAA1178-5G
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₇NO₂
Número MDL : MFCD00009944
Número CAS: 22059-21-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e314973971dd439e489b0bf22e3b09ac41a10ec2&vid=e314973971dd439e489b0bf22e3b09ac41a10ec2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %