Print…
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A3903-100MG A3903-1G A3903-250MG
SIALA3903-100MGEA 141 EUR
SIALA3903-100MG SIALA3903-1G SIALA3903-250MG
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₇NO₂
Número MDL : MFCD00009944
Número CAS: 22059-21-8