Print…
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13605.18 A13605.30
A13605.18EA 41.7 EUR
A13605.18 A13605.30
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid ≥98%
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 85-54-1 Molecular Formula: C14H8ClNO5 Formula Weight: 305.68 Melting Point: 198-201° MDL No.: MFCD00007082
Fórmula: C₁₄H₈ClNO₅
Ponto de Fusão: 198…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007082
Número CAS: 85-54-1
EINECS: 201-613-8