Print…
Creatinine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
228940250 228940500 228942500
ACRO228940250EA 61.3 EUR
ACRO228940250 ACRO228940500 ACRO228942500
Creatinine 98%
Creatinine
Fórmula: C₄H₇N₃O
Peso Molecular: 113.12 g/mol
Ponto de Fusão: 255 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 290 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059730
Número CAS: 60-27-5
EINECS: 200-466-7
Encomendar
Appearance White to yellowish-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.2 %
Solubility (5 % in water) Clear colorless to slightly yellow
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm