Creatinine 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
B23097.09
B23097.18
B23097.30
B23097.09EA
30.3
EUR
B23097.09
B23097.18
B23097.30
Creatinine 98
Creatinine
Purity: 98%
CAS No.: 60-27-5
Molecular Formula: C4H7N3O
Formula Weight: 113.12
Odour: Odourless
pH: 7.5-8.5
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 112061
Merck Reference: 14,2569
MDL No.: MFCD00059730
Fórmula:
C₄H₇N₃O Peso Molecular: 113.12 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 255 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00059730 Número CAS: 60-27-5 EINECS: 200-466-7 |