Print…
Creatinine, Millipore®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.05206.0050 1.05206.0500
1.05206.0050EA 73.3 EUR
1.05206.0050 1.05206.0500
Creatinine, Millipore®
Creatinine
Fórmula: C₄H₇N₃O
Número MDL : MFCD00059730
Número CAS: 60-27-5
EINECS: 200-466-7