Print…
Thiomorpholine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
196274-25G 196274-5G
SIAL196274-25GEA 359 EUR
SIAL196274-25G SIAL196274-5G
Thiomorpholine, Sigma-Aldrich®
Thiomorpholine
Fórmula: C₄H₉NS
Número MDL : MFCD00005974
Número CAS: 123-90-0
EINECS: 204-660-2
UN: 3267
ADR: 8,III