Print…
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
226610-10G 226610-1G
SIAL226610-10GEA 240 EUR
SIAL226610-10G SIAL226610-1G
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Fórmula: C₉H₈O
Número MDL : MFCD00021860
Número CAS: 4187-87-5
EINECS: 224-064-6