(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L09549.03
L09549.06
L09549.03EA
34.9
EUR
L09549.03
L09549.06
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 4187-87-5
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5500
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 742365
MDL No.: MFCD00021860
Fórmula:
C₉H₈O Ponto de ebulição: 231…233 °C Ponto de Fusão: 26…30 °C Densidade: 1,087 Ponto de Inflamação: 99 °C (210 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00021860 Número CAS: 4187-87-5 EINECS: 224-064-6 |