(±)-2-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Phenylbut-3-yn-2-ol
B25515.06
B25515.14
B25515.22
B25515.06EA
58.7
EUR
B25515.06
B25515.14
B25515.22
(±)-2-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥98%
(±)-2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 127-66-2
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 92-93°/10mm
Beilstein Reference: 1100096
MDL No.: MFCD00004454
Fórmula:
C₁₀H₁₀O Peso Molecular: 146.19 g/mol Ponto de ebulição: 92…93 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 49…53 °C Densidade: 1.031 Ponto de Inflamação: 96 °C (205 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004454 Número CAS: 127-66-2 EINECS: 204-855-2 |