Print…
(±)-2-Phenyl-3-butyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Phenylbut-3-yn-2-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
212997-100G 212997-25G 212997-5G
SIAL212997-100GEA 555 EUR
SIAL212997-100G SIAL212997-25G SIAL212997-5G
(±)-2-Phenyl-3-butyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Fórmula: C₁₀H₁₀O
Peso Molecular: 146.19 g/mol
Número MDL : MFCD00004454
Número CAS: 127-66-2
EINECS: 204-855-2