Print…
3-Iodophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Iodobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(3-Iodophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H28115.06 H28115.03
H28115.06EA 145 EUR
H28115.06 H28115.03
3-Iodophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-Iodophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 408492-28-4 Molecular Formula: C12H16BIO2 Formula Weight: 329.97 Melting Point: 70-72° MDL No.: MFCD09953498
Fórmula: C₁₂H₁₆BIO₂
Ponto de Fusão: 70…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09953498
Número CAS: 408492-28-4