Print…
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
H52349.MD H52349.03
H52349.MDEA 33.6 EUR
H52349.MD H52349.03
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 819058-34-9 Molecular Formula: C12H17BFNO2 Formula Weight: 237.08 MDL No.: MFCD09033884
Fórmula: C₁₂H₁₇BFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09033884
Número CAS: 819058-34-9