Print…
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Hydroxyazobenzene-2'-carboxylic acid, 2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, 4'-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, 2-((4-Hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid, HABA
H5126-1G H5126-25G H5126-5G
SIALH5126-1GEA 33 EUR
SIALH5126-1G SIALH5126-25G SIALH5126-5G
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₀N₂O₃
Peso Molecular: 242.23 g/mol
Número MDL : MFCD00002428
Número CAS: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2