2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 2-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-Nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
L19963.03
L19963.06
L19963.03EA
76.2
EUR
L19963.03
L19963.06
2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 98+%
CAS No.: 190788-59-1
Molecular Formula: C12H16BNO4
Formula Weight: 249.08
Melting Point: 42-44°
Beilstein Reference: 7708824
Fórmula:
C₁₂H₁₆BNO₄ Ponto de Fusão: 42…44 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02179447 Número CAS: 190788-59-1 |