Print…
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
366380010 366380050
ACRO366380010EA 76.6 EUR
ACRO366380010 ACRO366380050
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₈BNO₂
Ponto de Fusão: 165…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093721
Número CAS: 214360-73-3
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 170 °C
GC ≥96.0 %