Print…
Fenol, cristais, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Álcool fenílicoÁcido carbólicoMonohidroxibenzeno
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL16016-1KG-REA 169 EUR
SIAL16016-1KG-R SIAL16016-25KG-R SIAL16016-100G-R SIAL16016-6X1KG-R
Fenol, cristais, Sigma-Aldrich®
Fenol
Fórmula: C₆H₅OH
Peso Molecular: 94,11 g/mol
Ponto de ebulição: 181,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 40,8 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002143
Número CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II