Print…
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
518751-1G 518751-5G
SIAL518751-1GEA 151 EUR
SIAL518751-1G SIAL518751-5G
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₈BNO₂
Número MDL : MFCD02093721
Número CAS: 214360-73-3