Print…
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
367590010 367590050
ACRO367590010EA 68.2 EUR
ACRO367590010 ACRO367590050
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₈BNO₂
Ponto de Fusão: 89…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03453668
Número CAS: 210907-84-9
Encomendar
Appearance Light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
GC ≥96.0 %