Print…
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
576557-1G 576557-5G
SIAL576557-1GEA 111 EUR
SIAL576557-1G SIAL576557-5G
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₈BNO₂
Peso Molecular: 219.09 g/mol
Número MDL : MFCD02179448
Número CAS: 191171-55-8