Print…
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
367560010 367560050
ACRO367560010EA 79.8 EUR
ACRO367560010 ACRO367560050
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₈BNO₂
Peso Molecular: 219.09 g/mol
Ponto de Fusão: 64…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179448
Número CAS: 191171-55-8
Encomendar
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %