2-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19951.03
L19951.06
L19951.03EA
56.4
EUR
L19951.03
L19951.06
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 191171-55-8
Molecular Formula: C12H18BNO2
Formula Weight: 219.09
Melting Point: 65-70°
Beilstein Reference: 8548809
Fórmula:
C₁₂H₁₈BNO₂ Ponto de Fusão: 65…70 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02179448 Número CAS: 191171-55-8 |