Print…
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 2-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
H27469.14 H27469.06
H27469.14EA 423 EUR
H27469.14 H27469.06
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 214360-48-2 Molecular Formula: C13H16BNO2 Formula Weight: 229.08 Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD04038747
Fórmula: C₁₃H₁₆BNO₂
Peso Molecular: 229.09 g/mol
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038747
Número CAS: 214360-48-2