Print…
3-Bromo-3-buten-1-ol 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
368210100 368210500
ACRO368210100EA 260 EUR
ACRO368210100 ACRO368210500
3-Bromo-3-buten-1-ol 97+%
3-Bromo-3-buten-1-ol
Fórmula: C₄H₇BrO
Ponto de ebulição: 175 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,522 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00154041
Número CAS: 76334-36-6
Encomendar
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5000 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %