Isobutylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Methylpropylboronic acid, (2-Methylpropyl)boronic acid
H27698.06
H27698.03
H27698.06EA
102
EUR
H27698.06
H27698.03
Isobutylboronic acid ≥97%
Isobutylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 84110-40-7
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2B(OH)2
Formula Weight: 101.94
Melting Point: 108-110°
MDL No.: MFCD00134156
Fórmula:
C₄H₁₁BO₂ Ponto de Fusão: 108…110 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134156 Número CAS: 84110-40-7 |