Print…
Ethyl isothiocyanatoformate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethoxycarbonyl isothiocyanate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
196126-25G 196126-5G
SIAL196126-25GEA 345 EUR
SIAL196126-25G SIAL196126-5G
Ethyl isothiocyanatoformate, Sigma-Aldrich®
Ethyl isothiocyanatoformate
Fórmula: C₄H₅NO₂S
Número MDL : MFCD00004814
Número CAS: 16182-04-0
EINECS: 240-318-9