1-Octylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19964.03
L19964.06
L19964.14
L19964.03EA
29.7
EUR
L19964.03
L19964.06
L19964.14
1-Octylboronic acid ≥97%
1-Octylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 28741-08-4
Molecular Formula: CH3(CH2)7B(OH)2
Formula Weight: 158.05
Melting Point: 81-85°
Beilstein Reference: 1739759
Fórmula:
C₈H₁₉BO₂ Ponto de Fusão: 81…85 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01074560 Número CAS: 28741-08-4 |