1-Decylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19957.03
L19957.06
L19957.14
L19957.03EA
39.3
EUR
L19957.03
L19957.06
L19957.14
1-Decylboronic acid ≥98%
1-Decylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 24464-63-9
Molecular Formula: CH3(CH2)9B(OH)2
Formula Weight: 186.10
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 1743934
Fórmula:
C₁₀H₂₃BO₂ Ponto de Fusão: 86…89 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01074638 Número CAS: 24464-63-9 |