1-Butylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13725.03
A13725.06
A13725.14
A13725.03EA
31.9
EUR
A13725.03
A13725.06
A13725.14
1-Butylboronic acid ≥98%
1-Butylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4426-47-5
Molecular Formula: CH3CH2CH2CH2B(OH)2
Formula Weight: 101.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 1733489
MDL No.: MFCD00002106
Fórmula:
C₄H₁₁BO₂ Ponto de Fusão: 92…96 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002106 Número CAS: 4426-47-5 EINECS: 224-607-7 |